Learn More
Tocris Bioscience™ GW 843682X
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094172
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18094172 1 mg 1 Milligramm
18054842 10 mg 10 Milligramm
18095042 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18094172 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2977/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective inhibitor of PLK1 and PLK3
Selective inhibitor of polo-like kinase 1 (PLK1) and polo-like kinase 3 (PLK3) (IC50 values are 2.2 and 9.1 nM respectively). Displays > 100-fold selectivity over ∽30 other kinases tested including cdk1 and cdk2. Inhibits proliferation of most tumor cells in vitro and is selective over normal diploid fibroblasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 660868-91-7
Summenformel C22H18F3N3O4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW 843682X
Menge 1 mg
Formelmasse 477.46
Reinheit >98%
Molekulargewicht 477.458