Learn More
GW 9662, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043123
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22978-25-2
C13H9ClN2O3
276.676
MFCD01215270
DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-nitrobenzanilide, 2-chloro-5-nitro-n-phenyl-benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-phenylbenzamide, 2-chloro-5-nitrophenyl-n-benzamide, tocris-1508, spectrum5_001989, lopac-m-6191, d00acx, d05thb, dsstox_cid_20723
644213
CHEBI:79993
2-Chlor-5-Nitro-N-Phenylbenzamid
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22978-25-2
C13H9ClN2O3
276.676
MFCD01215270
DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-nitrobenzanilide, 2-chloro-5-nitro-n-phenyl-benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-phenylbenzamide, 2-chloro-5-nitrophenyl-n-benzamide, tocris-1508, spectrum5_001989, lopac-m-6191, d00acx, d05thb, dsstox_cid_20723
644213
CHEBI:79993
2-Chlor-5-Nitro-N-Phenylbenzamid
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Ein irreversibler PPAR→-Antagonist
An irreversible PPAR- antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material GW 9662
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Formelmasse 276.68
Physikalische Form Pulver