missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ GYKI 53655 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18792524
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18792524 10 mg 10 Milligramm
18712794 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18792524 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2555/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Non-competitive non-NMDA iGluR antagonist

Non-competitive AMPA and kainate receptor antagonist. Analog of GYKI 52466 (Cat. No. 1454). Prolongs the survival time after MgCl2- induced global cerebral ischemia. Exhibits anticonvulsant activity. Also blocks GluK3 homomeric receptors (IC50 = 63 μM) and GluK2b(R)/GluK3 heteroreceptors (IC50 = 32 μM) at high concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143692-48-2
Summenformel C19H21ClN4O3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GYKI 53655 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 388.85
Reinheit >99%
Molekulargewicht 388.852
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.