Learn More
H-2D[d] Mouse anti-Mouse, FITC, Clone: 34-2-12, BD
Mouse Monoclonal Antibody
192.00 € - 485.00 €
Spezifikation
Antigen | H-2D[d] |
---|---|
Klon | 34-2-12 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15851549
|
BD Biosciences
562001 |
50 μg |
192.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15887288
|
BD Biosciences
553579 |
0.5 mg |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
The 34-2-12 antibody (also known as 34-2-12S) recognizes the α3 domain of the H-2D[d]. The binding of the antibody to its epitope is independent of the α1 and α2 domains and β2 microglobulin. It cross-reacts with cells of the C3H.LG/Ckc strain. Reactivity with other haplotypes (eg, b, f, k, p, q, r, s) has not been observed. Soluble mAb 34-2-12 blocks binding of the Ly-49A-expressing T lymphoma EL4 to immobilized H-2D[d]. However, further studies utilizing this mAb indicate that the α3 domain is not involved in the interaction between Ly-49A, or Ly-49G2, and H-2D[d].
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Specifications
H-2D[d] | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Mouse | |
(C57BL/6 x DBA/2)F1 mouse splenocytes | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
34-2-12 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.