Learn More
H 89 dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Protein kinase A inhibitor
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 291050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412034
  • 1073.10 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Protein kinase A inhibitor that also inhibits several other kinases (IC50 values are 80, 120, 135, 270, 2600 and 2800 nM for S6K1, MSK1, PKA, ROCKII, PKBα and MAPKAP-K1b). Exhibits antinociceptive activity. Also available as part of the PKA Tocriset TM.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
130964-39-5
537.294
h-89 dihydrochloride hydrate, n-2-p-bromocinnamylamino ethyl-5-isoquinolinesulfonamide dihydrochloride, c20h20brn3o2s.2clh.h2o, h-89 dihydrochloride hydrate hplc , powder, n-2-2e-3-4-bromophenyl prop-2-en-1-yl amino ethyl isoquinoline-5-sulfonamide hydrate dihydrochloride
N-[2-[[(E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enyl]amino]ethyl]isoquinoline-5-sulfonamide;hydrate;dihydrochloride
C20H24BrCl2N3O3S
GKFFJFGBWAGAFD-HZBIHQSRSA-N
16078954
C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)S(=O)(=O)NCCNCC=CC3=CC=C(C=C3)Br.O.Cl.Cl
Spezifikation
50mg
130964-39-5
h-89 dihydrochloride hydrate, n-2-p-bromocinnamylamino ethyl-5-isoquinolinesulfonamide dihydrochloride, c20h20brn3o2s.2clh.h2o, h-89 dihydrochloride hydrate hplc , powder, n-2-2e-3-4-bromophenyl prop-2-en-1-yl amino ethyl isoquinoline-5-sulfonamide hydrate dihydrochloride
C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)S(=O)(=O)NCCNCC=CC3=CC=C(C=C3)Br.O.Cl.Cl
537.294
519.28
H 89 dihydrochloride
C20H24BrCl2N3O3S
GKFFJFGBWAGAFD-HZBIHQSRSA-N
N-[2-[[(E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enyl]amino]ethyl]isoquinoline-5-sulfonamide;hydrate;dihydrochloride
16078954
>99%