Learn More
H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH, TRC
Artikelnummer. 30314127
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314127 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57611325MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH
CAS 10576-91-7
Summenformel C18H32N6O7
Menge 25 mg
Synonym Hexa-L-Ala, Hexa-L-alanine, Hexaalanine, Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]- (6CI), Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]-, L- (7CI,8CI), L-Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]-, L-Alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine
InChI-Formel InChI=1S/C18H32N6O7/c1-7(19)13(25)20-8(2)14(26)21-9(3)15(27)22-10(4)16(28)23-11(5)17(29)24-12(6)18(30)31/h7-12H,19H2,1-6H3,(H,20,25)(H,21,26)(H,22,27)(H,23,28)(H,24,29)(H,30,31)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-Aminopropanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 444.48
Formelmasse 444.2332