Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Batteriehydrometer mit Siphon Set
Artikelnummer. 17470274
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17470274 165 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17470274 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B618090200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zur Bestimmung der spezifischen Dichte/relativen Dichte (g/cm3) von Batteriesäure im Bereich von 1,150 bis 1,300 verwendet
  • Enthält Siphon zum Sammeln von Batteriesäure
  • Gummiteile bestehen aus Nitril, einem synthetischen Gummi, der chemikalienbeständiger und langlebiger ist als herkömmlicher Gummi
  • 165mm (6,5 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:77 °F
  • Hergestellt in den USA
Anwendungen:
Automobil- und LKW-Industrie.
Zertifikate:
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist.Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Hydrometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Hydrometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Rückführbar auf NIST
Recommended Storage
Battery hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Spezifikation
Typ Hydrometer mit Siphonsatz
Genauigkeit ±0,005
Schritten 0,005
Zertifizierung/Konformität Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Von unserem US-Qualitätsteam händisch inspiziert.
Länge (metrisch) 165 mm
Inhalt und Lagerung Batterie-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Vorschaltgerätetyp Bleifrei
Baumé-Bereich 1,150/1,3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil- und Lkw-Branche.
Bereich der relativen Dichte 1,150 bis 1,300