Learn More
H-B Instrument™ Durac™ elektronische Thermometer - Hygrometer
Beschreibung
- With maximum/minimum memory
- Option of freeze alert
- Probe length 1.2 in. 30mm attached on 9.8 ft. (3m) cable
- With flip out stand and magnetic back
- Tested and calibrated in triple accredited/registered ISO™/IEC 17025:2005 and A2LA laboratory
- Comes with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of accuracy indicating accuracy traceable to NIST™ and DKD
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
RoHS
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Elektronisches Thermohygrometer |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 bis 90 % |
| Genauigkeit | ±5 % |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 bis +70 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±1 °C |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -58 bis +158 °F |
| Temperaturauflösung | 2 °F |
| Abmessungen (L x B x H) | 1,2 x 2,5 x 3,7 Zoll (30 x 6,5 x 9,7 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 9.8 ft. |
| Mehr anzeigen |