Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Sicherheitspräzisions-Kombinationshydrometer, API
Beschreibung
- Conform to the accuracy requirements for ASTM thermo-hydrometers
- 381mm (15 in.) long
- Lead-free ballast and glass
- Temperature standardization: 20°C
- Thermometer contains mercury-free, blue spirit organic liquid fill
- Thermometer divisions: 2°
- Individually serialized
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Jeweils |
| Typ | Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API |
| Genauigkeit | ±0.1° |
| Schritten | Hydrometer 0,1° Thermometer: 2° |
| Zertifizierung/Konformität | Rückführbar auf NIST |
| Länge (metrisch) | 381 mm |
| Enthält | Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. |
| Inhalt und Lagerung | Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden. |
| Vorschaltgerätetyp | Bleifrei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messen der relativen Dichte von Öl- und Erdölprodukten |
| Mehr anzeigen |