Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ kalibriertes Thermometer mit Toluolfüllung
Beschreibung
Mit Toluolfüllung und Glas-Bead-Flasche, für den Einsatz in Ultratiefkühlschränken konzipiert.
Dieses Thermometer wird mit einem detaillierten Kalibrierungsbericht geliefert und ist zertifiziert und rückführbar auf NIST und DAkkS.
- Typ:Kalibriert; zertifiziert bis 0,1 der kleinsten Teilung
- Beschichtung:Fluorpolymer-beschichtet für Sicherheit
- Thermometerfüllung: Toluol
- Flaschenfüllung:Glasperlen
- Unterteilungen:1
- Genauigkeit:1 °C, 2 °C von -1 bis -40 °C; 2,5 °C unter -40 °C.
- Zertifizierungspunkt:-40 °C
- Individuell serialisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert nach ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS und FRIO-Temp™ |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tiefkühlgerät, Kühlschrank, Inkubator und Öfen zur Überprüfung der Probentemperatur |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 145 mm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Toluol |
| Max. Temperatur (metrisch) | 125 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -90 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -90°bis +125 °C |
| Genauigkeit | 2 °C von -1 bis -40 °C, 2,5 °C unter -40 |