missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HD-Ala-phe-oh, TRC

Artikelnummer. 30309324
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309324 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30309324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6141401G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material H-D-Ala-phe-oh
CAS 3061-95-8
Summenformel C12 H16 N2 O3
Menge 1 g
Synonym L-N-D-Alanyl-3-phenyl-alanine, N-D-Alanyl-L-phenylalanine
InChI-Formel InChI=1S/C12H16N2O3/c1-8(13)11(15)14-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10+/m1/s1
SMILES C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2R)-2-Aminopropanoyl]amino]-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 236.267
Formelmasse 236.116
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.