Learn More
H-PHE-PHE-OH, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | H-PHE-PHE-OH |
| CAS | 2577-40-4 |
| Summenformel | C18 H20 N2 O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | L-Phenylalanyl-L-phenylalanine, (Phenylalanyl)phenylalanine, Diphenylalanine, L,L-Diphenylalanine, NSC 524136, L-Phe-L-Phe-OH, 3-Phenyl-N-3-phenyl-L-alanyl-alanine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20N2O3/c19-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17(21)20-16(18(22)23)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12,19H2,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-[[(2S)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropyliden]amino]-3-phenylpropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.363 |
| Formelmasse | 312.147 |