missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H2AFV Antibody (2F9), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18483009 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18483009 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18483009 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00094239M08

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

H2AFV Monoclonal antibody specifically detects H2AFV in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen H2AFV
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2F9
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer AAH00098
Gen-Alias FLJ26479, H2A histone family, member V, H2A.F/Z, H2AV, histone H2A.F/Z, histone H2A.V, MGC10170, MGC10831, MGC1947, purine-rich binding element protein B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen H2AFV (AAH00098, 1 a.a. ∽ 128 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAGGKAGRDSGKAKAKAVSRSQRAGLQFPVGRIHRHLKTRTTSHGRVGATAAVYSAAILEYLTAEVLELAGNASKDLKVKRITPRHLQLAIRGDEELDSLIKATIAGGGVIPHIHKSLIGKKGQQKTA
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Direct Reversal of DNA Damage
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 94239
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.