missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ HA 130
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18014152
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18014152 10 mg 10 Milligramm
18035432 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18014152 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4196/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent and selective autotaxin inhibitor

Potent and selective autotaxin inhibitor (IC50 = 28 nM). Binds and inhibits autotaxin reversibly. Displays no activity against the proteasome, recombinant NPP1 or alkaline phosphatase. Inhibits ATX-mediated cell migration in an A2058 melanoma cell assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1229652-21-4
Summenformel C24H19BFNO5S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HA 130
Menge 10 mg
Formelmasse 463.29
Reinheit >98%
Molekulargewicht 463.286
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.