Learn More
Tocris Bioscience™ HA 130
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035432
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18035432 50 mg 50 Milligramm
18014152 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18035432 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4196/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective autotaxin inhibitor
Potent and selective autotaxin inhibitor (IC50 = 28 nM). Binds and inhibits autotaxin reversibly. Displays no activity against the proteasome, recombinant NPP1 or alkaline phosphatase. Inhibits ATX-mediated cell migration in an A2058 melanoma cell assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1229652-21-4
Summenformel C24H19BFNO5S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HA 130
Menge 50 mg
Formelmasse 463.29
Reinheit >98%
Molekulargewicht 463.286