missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HABP1/C1QBP/GC1q R Antibody (106), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18226138 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18226138 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18226138 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290476V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

HABP1/C1QBP/GC1q R Monoclonal specifically detects HABP1/C1QBP/GC1q R in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HABP1/C1QBP/GC1q R
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 106
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C1q globular domain-binding protein, C1qBP, complement component 1 Q subcomponent-binding protein, mitochondrial, complement component 1, q subcomponent binding protein, GC1QBP, gC1qR, gC1Q-R, GC1q-R protein, Glycoprotein gC1qBP, HABP1p33, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, p32, SF2P32, splicing factor SF2-associated protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse HABP1/C1QBP/GC1q R (NP_031599.2; Leu72-Gln279).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 708
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.