Learn More
Abnova™ HADHSC (Human) Recombinant Protein
Beschreibung
- Sequence: MAFVTRQFMRSVSSSSTASASAKKIIVKHVTVIGGGLMGAGIAQVAAATGHTVVLVDQTEDILAKSKKGIEESLRKVAKKKFAENPKAGDEFVEKTLSTIATSTDAASVVHSTDLVVEAIVENLKVKNELFKRLDKFAAEHTIFASNTSSLQITSIANATTRQDRFAGLHFFNPVPVMKLVEVIKTPMTSQKTFESLVDFSKALGKHPVSCKDTPGFIVNRLLVPYLMEAIRLYERGDASKEDIDTAMKLGAGYPMGPFELLDYVGLDTTKFIVDGWHEMDAENPLHQPSPSLNKLVAENKFGKKTGEGFYKYK
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAH00306.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3033 |
| Name | hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase |
| Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
| Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 25 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gen-Alias | HAD, HADH1, HADHSC, HHF4, M/SCHAD, MGC8392, SCHAD |
| Gensymbol | HADH |
| Spezies | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |