Learn More
Hafniumdichloroxid-Oktahydrat, weißes Pulver, > 98 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301888
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301888 25 g 25 Gramm
11311888 100 g 100 Gramm
11321888 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11301888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011833.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zur Synthese von Hafnium-(IV)-oxid
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-34-9
Summenformel Cl2H16HfO9
Molekulargewicht (g/mol) 409.51
MDL-Nummer MFCD00150417
InChI-Schlüssel FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC-Name Hafnium;dichlorid;nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich >98% (Metals basis excluding Zr)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 409.52 (265.40 Anhydrous)
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.2