Learn More
Hafnium-Dichloroxid-Oktahydrat, Puratronic™, 99.998% (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390969
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390969 1 g 1 Gramm
11300979 5 g 5 Gramm
11380969 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11390969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010705.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-34-9
Summenformel Cl2H16HfO9
Molekulargewicht (g/mol) 409.51
MDL-Nummer MFCD00150417
InChI-Schlüssel FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC-Name Hafnium;dichlorid;nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr < 1 %
Strukturformel HfCl2O·8H2O
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 409.52 (265.40 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.2 g/mL