Learn More
Hafnium(IV) 2,4-Pentandionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052063
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
17475-67-1
C20H28HfO8
574.92
MFCD00044997
GXNMJQUZCICHBX-UHFFFAOYSA-N
hafnium iv acetylacetonate, hafnium-2,4-pentanedionate, hafnium; z-4-hydroxypent-3-en-2-one, 3z-4-tris 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy hafnio oxy pent-3-en-2-one
11330624
hafnium(4+) tetrakis(2,4-dioxopentan-3-ide)
[Hf+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
17475-67-1
C20H28HfO8
574.92
MFCD00044997
GXNMJQUZCICHBX-UHFFFAOYSA-N
hafnium iv acetylacetonate, hafnium-2,4-pentanedionate, hafnium; z-4-hydroxypent-3-en-2-one, 3z-4-tris 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy hafnio oxy pent-3-en-2-one
11330624
hafnium(4+) tetrakis(2,4-dioxopentan-3-ide)
[Hf+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hafnium (IV) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 193°C
Geruch Characteristic
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 574.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver