Learn More
Hafnium(IV)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10381230
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
12055-23-1
HfO2
210.49
MFCD00003565
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Hafnium(4+) Dioxidandiid
[O--].[O--].[Hf+4]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
12055-23-1
HfO2
210.49
MFCD00003565
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Hafnium(4+) Dioxidandiid
[O--].[O--].[Hf+4]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hafnium(IV) oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel HfO2
Formelmasse 210.49
Reinheit (%) 85% (Hf typical)
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Dichte 9.6800g/mL