Learn More
Hafnium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Hf 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049429
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
MFCD00011032
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
MFCD00011032
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hafnium plasma standard solution
Konzentration HfCl2O in 5% HCl
Namenshinweis Hf 10000μg/mL
Menge 50 mL
UN-Nummer UN1789
Güte Specpure™
Physikalische Form Flüssig