Learn More
Hafniumpulver, -325 Mesh, 99.6 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 2 bis 3.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11301268
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-58-6
Hf
178.49
MFCD00011032
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
23986
CHEBI:33343
hafnium
[Hf]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-58-6
Hf
178.49
MFCD00011032
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
23986
CHEBI:33343
hafnium
[Hf]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hafnium powder
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 2 bis 3.5 %
UN-Nummer UN2545
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.6%
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Odorless
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hafnium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
  • P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.