Learn More
Alfa Aesar™ Hafnium-Trifluormethansulfonat, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ L19688.06
Weitere Details : CAS : 161337-67-3 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325515
  • 85.39 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Hafnium-Trifluormethansulfonat ist ein recycelbarer Katalysator für die Mononitration von O-Nitrotoluol. Dient als Katalysator für homogene Methoxycarbonylierungs- und Hydrocarboxylierungsreaktionen von Phenylacetylen. Wird auch als Reaktionsmittel für direkte Friedel-Crafts-Reaktionen von Chromhalbacetalen, Aminomethylierungsreaktionen unter Lewis-Säurebedingungen und druckartige Zyklisierungsreaktionen verwendet. Ist auch an der direkten Polykondensation von Milchsäure beteiligt. Wird darüber hinaus bei kationischen Benzylierungsreaktionen, chemoselektiver Thioacetalisierung und Transthioacetalisierung von Carbonylverbindungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methylcyanid, Dicholomethan, Dichlorethan, Nitromethan, Dioxan, Terahydrofuran und Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
161337-67-3
792.758
XQJOFTWVKHJLHA-UHFFFAOYSA-J
71433309
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].O.[Hf+4]
C4H2F12HfO13S4
MFCD01321255
hafnium iv trifluoromethanesulfonate hydrate, hafnium tetrakis trifluoromethanesulfonate , hydrate
Hafnium(4+);trifluormethansulfonat;hydrat
Spezifikation
Hafnium trifluoromethanesulfonate
>350°C
161337-67-3
(CF3SO3)4Hf
hafnium iv trifluoromethanesulfonate hydrate, hafnium tetrakis trifluoromethanesulfonate , hydrate
XQJOFTWVKHJLHA-UHFFFAOYSA-J
Hafnium(4+);trifluormethansulfonat;hydrat
71433309
98%
Hygroscopic
5g
C4H2F12HfO13S4
MFCD01321255
Soluble in methyl cyanide,dicholomethane,dichloroethane,nitromethane,dioxane,terahydrofuran and toluene.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].O.[Hf+4]
792.758
774.75
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation