missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HAI-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 15036-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16884004

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The protein encoded by this gene is a member of the Kunitz family of serine protease inhibitors. The protein is a potent inhibitor specific for HGF activator and is thought to be involved in the regulation of the proteolytic activation of HGF in injured tissues. Alternative splicing results in multiple variants encoding different isoforms.
Spezifikation

Spezifikation

HAI-1
Polyclonal
Unconjugated
SPINT1
HAI, HAI 1, HAI1, MANSC2, SPINT1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20732, 6692
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43278, Q9R097
SPINT1
HAI-1 Fusion Protein Ag6665
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote