Learn More
EKASTU Safety Halbmaske Polimask ALFA
Die EKASTU Halbmaske Polimask ALFA kann mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten und Atemgeräten mit Turboeinheiten verwendet werden.
40.10 € - 47.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 140
Größe Universal
Zur Verwendung mit (Geräte) Atemschutzfilter (Normgewinde DIN EN 148-1)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Material Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10706771
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EKASTU Safety
466620
Orange EPDM ALFA
40.10 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10080521
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EKASTU Safety
466627
Gelb Silikon ALFA/Silikon
47.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale:
  • Die anatomisch geformte Komfort-Maske passt sich einfach und bequem jeder Gesichtsform an
  • Ausgeatmete Luft wird von der Brille weg geleitet
  • 4-Punktkabelbaum für optimale Gewichtsverteilung
  • Eng anliegend durch geringes Gewicht
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 140
Universal
Atemschutzfilter (Normgewinde DIN EN 148-1)