Learn More
Haloether und Phthalate, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CLPS-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12739705
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
4-Bromodiphenylether101-55-32000μg/ml
4-Chlorphenyl-Phenylether7005-72-32000μg/ml
Bis(2-Chloro-1-Methylethyl)ether108-60-12000μg/ml
bis(2-Chlorethoxy)methan111-91-12000μg/ml
bis(2-Chlorethyl)ether111-44-42000μg/ml
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat117-81-72000μg/ml
Butylbenzylphthalat85-68-72000μg/ml
Diethylphthalat84-66-22000μg/ml
Dimethylphthalat131-11-32000μg/ml
Di-n-butylphthalat84-74-22000μg/ml
Di-n-octylphthalat117-84-02000μg/ml
N-Nitrosodi-n-propylamin621-64-72000μg/ml
N-Nitrosodiphenylamin86-30-62000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
Mischung mit Haloethern & Phthalaten
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
MeCl
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
USEPA-Methode 625, SW-846-Methode 8270
Für die US-EPA-Methoden 625, 8270, 8270 C
1 ml
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HALOETHERS & PHTHALATES
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane, 4-bromodiphenyl ether,bis(2-chloroethyl) ether, bis(2-ethylhexyl) phthalate, nitro
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch