Learn More
Halofantrin-N-Oxid, Mikromol™
Beschreibung
Halofantrin-N-Oxid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Halofantrine N-Oxide |
| CAS | 1348409-88-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Halofantrine N-Oxide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C26 H30 Cl2 F3 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Halofantrine N-Oxide, 9-Phenanthrenemethanol, 1,3-dichloro-alpha-[2-(dibutyloxidoamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H30Cl2F3NO2/c1-3-5-10-32(34,11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC[N+]([O-])(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | N-Butyl-N-[3-[1,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)phenanthren-9-yl]-3-Hydroxypropyl]butan-1-aminoxid |
| Mehr anzeigen |