missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olympus HALOGEN LAMP JC 12V 100W

Marke:  Olympus 035361

HALOGEN LAMP JC 12V 100W

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12534067

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen