Learn More
Carl Zeiss™ Halogenlampen
Artikelnummer. 12898065
Change view
Click to view available options
Wirkleistung:
30 W
37 W
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wirkleistung
12898065 30 W
12201033 37 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12898065 Lieferant Carl Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4155001901000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
30W-Halogenlampe für Carl Zeiss™ Ausbildungsmikroskope
Modelle mit LED-Beleuchtung werden für niedrige Temperaturen und langfristigen Einsatz empfohlen und haben eine extrem lange Betriebsdauer bei geringen Betriebskosten. Elektrische Versorgung: 240 V, 60 Hz, 100 W.
  • Ein Schul-Mikroskop, ideal für den Unterricht
  • Einfach zu bedienen, ideal für unerfahrene Schüler
  • Die robuste Struktur hält dem täglichen Verschleiß stand
  • Qualitätsoptik zeigt die Details und die Farbe jeder Probe an
  • Ergonomisches Design, ideal für lange praktische Sitzungen
  • Geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • LED- oder Halogenbeleuchtung, geeignet für Histologie, Humanbiologie, Mikrobiologie, Virologie und Botanik.
Spezifikation
Lichtquelle Halogen
Spannung 6 V
Wirkleistung 30 W
Produkttyp Halogenlampe