Learn More
Gibco™ Ham's F-10 Nährstoffmischung
Ham's F-10 Nährstoffmischung
Marke: Gibco™ 31550031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Ham's F-10 Nährstoffmischung (F-10) wurde speziell für das Serum-freie Wachstum von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-10 wurde seitdem für Serum-freies Wachstum von CHO-Kulturen sowie Serum-ergänztes Wachstum von anderen Säugetierzellen, einschließlich COS-7, primäre Ratten-Astrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet.Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-10 eine größere Anzahl von Komponenten, einschließlich Zink, Hypoxanthin und Thymidin. Serum-freies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham's F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-10 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ F-10 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (-). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-10 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Deshalb ist bei F-10 eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich. F-10 verwendet ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (1.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5-10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA | |
CHO | |
12 Monate | |
HEPES | |
1 x | |
Säugetierzellkultur | |
Je 1 | |
2 °C bis 8 °C |
10 x 500 ml | |
Flüssig | |
L-Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
7,0 bis 7,4 | |
Ham's F-10 Nährstoffmischung, 10 x 500 ml, 1X-Konzentration, flüssig, 7.0 bis 7.4 pH, 12 Monate Haltbarkeit, 275 bis 315 mOsm/kg Osmolalität, mit Natriumpyruvat, L-Glutamin, Phenolrot, 2 bis 8 °C Lagerung, für Säugetierzellkultur | |
Mit - L-Glutamin, Phenolrot, ohne - HEPES | |
Ham's F-10 Nährstoffmischung | |
2 °C bis 8 °C |