Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen der Serie 1000: Luer-Lock-Spritzen, Anschlusstyp TLL (ohne Flansch)
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml. 
Marke:  Hamilton™ 82521
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14500kg
Artikelnummer. 10709154
  • 391.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Luer-Lock (TLL) aus PTFE – Dieser Anschluss verfügt über einen Luer-Konus (männlich) aus PTFE und eine Verschlussnabe aus vernickeltem Messing und eignet sich für Kel-F-Kanülen, Kanülen mit Metallnaben und Universalanschlüsse
  • Der TLL eignet sich für Hamilton Verdünner und Dispenser sowie OEM-Anwendungen und kann auch manuell eingesetzt werden
  • Die Ausführung mit Schlitzen ist zum Anbringen an diversen Geräten vorgesehen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Anbringen von Kanülen aus
  • Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
  • Die Nadelspitzenausführungen 4 und AS sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Nr.
0.9 Zoll
23 mm
Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
100 psi
80 °C
1025
Je
Luer Lock
PTFE (Spitze), PTFE-Spitze (Kolben)
1,07 in.
27,1 mm
Gasdichte Spritze
176 °F
50°F
Ohne Kanüle
25 ml