Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: Anschlusstyp AD
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Marke:  Hamilton™ 201100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13586540
  • 113.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verfügen über eine PTFE-Kolbenspitze, die eine dichte Verbindung zwischen Spritzenkörper und Kolben erzeugt, wodurch eine Flüssigkeits- und Gasprobenahme ermöglicht wird.
  • AccuDil™ (AD) - Dieser Anschlusstyp wurde für MICROLAB 1000 Verdünner/Spender entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
500 psi
50 °C
1725
Je
AccuDil™
Gasdichte Spritze
122 °F
68 °F
Ohne Kanüle
250 μl
Microlab 1000-Verdünner/Spender