Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: DX Termination
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
157.00 € - 216.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
Enthält | Kolbenanschlag für Geräte |
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10775873
|
Hamilton™
80226 |
25 μl | 0.729 mm | 7.75 mm | 1000 psi |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10531083
|
Hamilton™
81226 |
500 μl | 3.26 mm | 7.75 mm | 700 psi |
160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10533712
|
Hamilton™
80926 |
50 μl | 1.03 mm | 7.75 mm | 1000 psi |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10467163
|
Hamilton™
81026 |
100 μl | 1.46 mm | 7.75 mm | 1000 psi |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11520072
|
Hamilton™
81126 |
250 μl | 2.3 mm | 7.75 mm | 500 psi |
183.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10441942
|
Hamilton™
81326 |
1 ml | 4.61 mm | 9.02 mm | 200 psi |
216.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Verdünner (DX) – Dieser Anschluss ist für MICROLAB 500 Verdünner/Spender konzipiert und verfügt über einen seitlichen Anschluss.
Spezifikation
Ja | |
Kolbenanschlag für Geräte | |
239 °F | |
50 °F | |
Je | |
Luer Lock |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
Gasdichte Spritze | |
115 °C | |
Ohne Kanüle | |
Microlab 500-Verdünner/Spender |