Learn More
Hamilton™ Digitale Gastight™ und Microliter™ Spritzen der Serien 700 und 1700
Artikelnummer. 10219250
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
22 G
22 s G
26 s G
Max. Druck:
1000 psi
2000 psi
Produkttyp:
Gastight Digitale Spritze
Microliter Digitale Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Max. Druck Produkttyp unitSize
10219250 10 μl 26 s G 1000 psi Gastight Digitale Spritze 1 Stück
10566962 25 μl 22 s G 1000 psi Gastight Digitale Spritze 1 Stück
10005530 10 μl 26 s G 2000 psi Microliter Digitale Spritze 1 Stück
10151291 100 μl 22 s G 2000 psi Microliter Digitale Spritze 1 Stück
10492561 500 μl 22 G 1000 psi Microliter Digitale Spritze 1 Stück
10167210 5 μl 26 s G 2000 psi Microliter Digitale Spritze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10219250 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. DS80030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielt bei der Abgabe von Volumina von 500 μl bis 50 nl eine Präzision von bis zu 0.5 %
Die Spritze eliminiert Parallaxenfehler, indem sie eine digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm liefert. Ein einstellbarer Kolbenanschlag gewährleistet eine reproduzierbare Kolbenplatzierung.
Einfache Auswertung
Lesen Sie das Spritzenvolumen direkt von der Flüssigkristallanzeige ab. Die digitale Anzeige eliminiert Fehler bei der Volumenmessung und stellt sicher, dass jeder im Labor das gleiche Spritzenvolumen liest.
Ideal für die Gerätekalibrierung
Jede digitale Spritze ist ein kalibriertes Gerät, das auf N.I.S.T.-Methoden rückführbar ist. Zu verwenden zur Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC usw.), zur Vorbereitung von Standards und Spike-Proben. Erleichtert die Einhaltung der EPA-, CLIA-, ISO- und FDA-Anforderungen (GLP, GMP).
Bessere Genauigkeit und Präzision
Die digitalen Mikroliter™ und GASTIGHT™ Spritzen der Serien 700 und 1700 sind für ± eine Genauigkeit von 0,5 % oder besser zertifiziert. Mit dem integrierten verstellbaren Kolbenanschlag wird eine verbesserte Präzision erreicht. Der einstellbare Kolbenanschlag (0 bis 100 % des Spritzenvolumens) wird mit einem Knopfdruck auf der Rückseite der digitalen Spritze eingerastet.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.5 %
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Analysegeräten (AA/ICP, GC, HPLC) , Vorbereitung von Standards und Spitzenproben, Vermeidung von Parallaxenfehlern durch digitale Anzeige auf dem integrierten LCD-Bildschirm und auch für Pipettierung und HPLC-Injektionen
Enthält Integrierter einstellbarer Kolbenanschlag, Kalibrierungszertifikat rückführbar auf NIST
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Gastight Digitale Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1701
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Abnehmbar