Learn More
Hamilton™ Microliter-Spritze,Typ 701SN/J ,10μl, R80343
Artikelnummer. 10560773
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10560773
Marke: Hamilton™ 80343
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritze ist für die Verwendung mit JADE-kompatiblen Agilent Autosamplern für die manuelle Injektion konzipiert
MICROLITER-Spritze mit einem Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht und für die Probenahme von Flüssigkeiten entwickelt wurde Die Spritze verfügt über einen Anschluss für eine zementierte Nadel (N). Erhältlich in einem Volumen von 10 μl.
Spritzenanschluss
  • Zementierte Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln am Nullpunkt der Skala in den Spritzenkolben aus Glas zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältlicher Gauge: 23 s
    Spezifikation
    Kanülen-Gauge 23 s G
    Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
    Länge (metrisch) 65 mm
    Nummer der Kanülenspitze AS
    Volumen (metrisch) 10 μl