Learn More
Hamilton™ Ersatzzylinder für Microliter™ Spritzen der Serie 800
Die Zylinder haben ein Volumen von 25 μl bis 250 μl mit abnehmbaren Nadelanschlüssen (RN) und zementierten Nadelanschlüssen (N).
Marke: Hamilton™ 32129
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04800kg
Spezifikation
Flüssigkeiten | |
Zylinder-/Kolbenbaugruppe | |
801 RN Spritze |
Ohne Nadel | |
10 μl |