Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen der Serie 800, Anschlusstyp N
Artikelnummer. 10632791
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
22 s G
26 s G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.72 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Außendurchmesser (metrisch) Kanüle unitSize
10632791 25 μl 22 s G 0.72 mm 1 Stück
10126061 5 μl 26 s G 0.47 mm 1 Stück
10642791 50 μl 22 s G 0.72 mm 1 Stück
10455621 100 μl 22 s G 0.72 mm 1 Stück
10544051 10 μl 26 s G 0.47 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10632791 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 84854
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Am Flansch der Spritze der Serie 700 ist ein blauer Spritzenhalter angebracht, der eine Halterung für die Spritze bietet, ohne dass sich der Zylinder erhitzt und dadurch Dosierungenauigkeiten entstehen. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina ab 0,5 μL bis zu 250 μL.
  • Ideal zum Dosieren von Mengen ab 0,5 μL bis zu 250 μL
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung
  • Der Spritzenhalter ist am Flansch befestigt, der verhindert, dass sich der Zylinder aufheizt, und Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen bietet, die anfällig für Verbiegungen sind
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.02 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Dispensieren von Flüssigkeit, um die höchstmögliche Genauigkeit und Präzision zu erreichen, empfohlen für Septumpenetration
Enthält Abnehmbarer blauer Spritzenhalter
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 802
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert