Learn More
Hamilton™ Spritzen für CTC/LEAP GC PAL Autosampler: gasdicht
Zur Verwendung in PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und anderen Autosamplersystemen entwickelt
Marke: Hamilton™ 203080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03200kg
Beschreibung
Sortiment an standardmäßigen und individuellen CTC Autosamplerspritzen, die auf höchstmögliche Genauigkeit ausgelegt sind. Diese Spritzen der C-Linie zeichnen sich außerdem durch ein neues Versiegelungssystem auf Grundlage einer neuartigen Metallfeder aus und gewährleisten damit eine höhere Dichtigkeit, hervorragende Leistung über einen breiten Temperaturbereich und Temperaturverläufe, eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Headspace-Spritzen sowie eine höhere Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Headspace-GC-Analysen. Die Spritzen dieser Kategorie gehören entweder zu den Mikroliterspritzen der Serien 700 und 7000 oder zu den gasdichten Spritzen der Serien 1700 und 1000. Die Mikroliterspritzen sind mit einem von Hand in den Glaszylinder eingepassten Edelstahlkolben versehen und für die Probenahme von Flüssigkeiten konzipiert. Die gasdichten Spritzen sind mit einer Kolbenspitze aus PTFE versehen, die eine dichte Verbindung zwischen Spritzenkörper und Kolben gewährleistet und damit die Probenahme von Flüssigkeiten und Gas ermöglicht.
- Die Konstruktion aus PTFE/Polymer gewährleistet eine bessere Temperaturstabilität
- Einfache Installation dank Flanschkonstruktion
- Der einstellbare Kolben gewährleistet ein gewisses Spiel an der Kolbenspitze
- Ansatz und Nadeln sind auf die Verhinderung einer Übertragung ausgelegt
- Die Ausführung mit fester Nadel (FN) ermöglicht einen direkten Anschluss der Nadel an den Spritzenkörper und verhindert einen Kontakt zwischen Lösungsmittelprobe und Klebstoffen und damit eine geringere Übertragungskontamination
- Die Ausführung mit zementierter Spezialnadel (SN) zeichnet sich durch die gleichen Merkmale aus wie die zementierte Standardnadel, jedoch in einer speziellen Länge
- Der Rändelansatz (KH) mit abnehmbarer Baugruppe aus Kolben und Nadel kommt ausschließlich bei den Spritzen der Serie 7000 zum Einsatz
- Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) für Spritzen mit mittleren Volumen
- Die Nadeln werden an einem der Nullmarke entsprechenden Punkt in der Glasspritze zementiert, um das Totvolumen auf das Innenvolumen der Nadel zu beschränken
- Nicht autoklavierbar
- Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender auswählbar
Nadelspitzenausführungen
- Nadelspitzenausführung 2: Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen
- Nadelspitzenausführung 5: Konische Nadel mit seitlichem Anschluss zum nicht-stanzenden Durchstechen von Septen, feinen Folien und Kunststoffen
- Nadelspitzenausführung: Spezielle konische Nadelspitze für Autosamplerspritzen; die nicht-stanzende Kanülenspitze wird zum Durchstechen von Septen empfohlen
Spezifikation
Befestigt | |
Gasdichte Spritze | |
26 ga. | |
3.26 mm | |
0.47 mm | |
1750 FN | |
Je |
PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt erweiterte und andere Autosamplersysteme | |
Nr. | |
0.13 mm | |
7.9 mm | |
51 mm | |
20°C | |
500μL |