Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen für Valco VISF-1 HPLC Injektionsventile
Entwickelt für die Verwendung in Valco VISF-1 HPLC-Injektionsventilen. Hamilton Gastight Valco VISF-1 HPLC-Injektionsspritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobe ermöglichen.
Marke: Hamilton™ 81331
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07100kg
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000.
- Mit PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Entnahme von Flüssigkeits- oder Gasproben ermöglichen.
- Stumpfe Nadelspitze: 3
- Spritzenanschluss: abnehmbare Nadel (RN)
- Ermöglicht den Sitz der Nadeln an der Nullpunktmarkierung der Spritze
- Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
- Ermöglicht eine abnehmbare Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und kann verwendet werden, wenn die Nadel verstopfen kann
- In zerlegtem Zustand autoklavierbar
- Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Spezifikation
Ja | |
2.55 μl | |
200 psi | |
1 ml | |
22 g | |
115 °C | |
3 | |
Große abnehmbare Nadel | |
0.75 in. | |
0.181 Zoll | |
0.355 Zoll | |
0.0283 Zoll | |
0.46 cm | |
9.02 mm | |
0.072 cm |
ISO 9001:2008, FDA | |
Entwickelt für die Verwendung in Valco VISF-1 HPLC-Injektionsventilen | |
Gasdichte Spritze | |
Edelstahl, Borosilikatglas, PTFE | |
239 °F | |
1001 | |
1er-Pckg. | |
1,91 cm | |
0.181 Zoll | |
0.0161 Zoll | |
0.355 Zoll | |
4.61 mm | |
0.041 cm | |
0.902 cm |