Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen für Valco VISF-1 HPLC Injektionsventile
Entwickelt für die Verwendung in Valco VISF-1 HPLC-Injektionsventilen. Hamilton Gastight Valco VISF-1 HPLC-Injektionsspritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobe ermöglichen.
Marke: Hamilton™ 81131
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03400kg
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000.
- Mit PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Entnahme von Flüssigkeits- oder Gasproben ermöglichen.
- Stumpfe Nadelspitze: 3
- Spritzenanschluss: abnehmbare Nadel (RN)
- Ermöglicht den Sitz der Nadeln an der Nullpunktmarkierung der Spritze
- Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
- Ermöglicht eine abnehmbare Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und kann verwendet werden, wenn die Nadel verstopfen kann
- In zerlegtem Zustand autoklavierbar
- Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Spezifikation
Entwickelt für die Verwendung in Valco VISF-1 HPLC-Injektionsventilen | |
500 psi | |
Gasdichte Spritze | |
Ja | |
0.42 µl | |
0.23 cm | |
7.75 mm | |
0.072 cm | |
22 sg | |
1725 | |
3 |
1,91 cm | |
250 µl | |
1er-Pckg. | |
ISO 9001:2008, FDA | |
2.30 mm | |
0.015 cm | |
0.775 cm | |
Edelstahl, Borosilikatglas, PTFE | |
115 °C | |
Große abnehmbare Nadel |