Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen für Waters WISP Autosampler
Zur Verwendung mit Waters WISP HPLC-Autosamplern
207.00 € - 212.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.305 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13247589
|
Hamilton™
80024 |
Gehäuse 1725C | 250 μl | 500 psi |
212.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11520222
|
Hamilton™
80020 |
Gehäuse 1702C | 25 μl | 1000 psi |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Die fest sitzende Kolbenspitze wischt den Innenraum des Spritzenzylinders frei von Proben. Diese Funktion ist bei heterogenen Proben nützlich, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und den Kolben einfriert.
- Für die Abgabe von Flüssigkeiten und Gasen
- Die präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze sorgt für eine leckfreie Abdichtung. Durch die enge Passform wischt die Spitze im Wesentlichen das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben
- Haben einen Cheminert (CX)-Anschluss und sind so konzipiert, dass sie direkt in die Geräte passen, wodurch eine Nadel überflüssig wird
Spezifikation
Ja | |
7.75 mm | |
239 °F | |
50 °F | |
Je |
0.305 Zoll | |
Gasdichte Spritze | |
115 °C | |
10 °C | |
Waters WISP HPLC-Autosampler |