missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ HxSil C8 Vorsäulenkartuschen-Kit

Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition

305.00 € - 449.00 €

Spezifikation

Max. Druck 5000 psi
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Säulenkapazität Partikelgröße Material pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenkapazität Partikelgröße Material pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
11553374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
79378
57 μ l 12 bis 20 μm Titan 1 bis 13
449.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11593244
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
79458
80 μ l 10 μm Edelstahl 2 bis 7.5
305.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
  • Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
  • Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
  • Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar

Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten

Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid

Spezifikation

Spezifikation

5000 psi
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen