Learn More
Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Kundenspezifische Längen und Punktformate sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 90118
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mit Kel-F-Ansatz kompatible Spritzenanschlüsse
- Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
- Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Die Version mit Schlitzen wird während der Befestigung an einigen Geräten verwendet, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verbindung zu Nadeln. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 31-10
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock | |
Kel-F Hub Nadel | |
18 G | |
1.27 mm |
Edelstahl | |
Nein | |
0.84 mm |