Learn More
Hamilton™ Nadeln mit seitlicher Öffnung und Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Nadeln aus 304 Edelstahl. Die Standardnadellänge beträgt2 Zoll (51 mm). Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7729-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mit Metallansatz kompatible Spritzenanschlüsse
- Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Ja | |
22 s G | |
0.028 Zoll | |
0.72 mm | |
Ersatznadel | |
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse |
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl | |
0.0059 Zoll | |
0.15 mm | |
2 Zoll | |
Konus mit Seitenanschluss |