Learn More
Hamilton™ Microlab Zubehör für das Verdünnungs-/Abgabesystem 600 - Spritzenpumpen
Beschreibung
- Ventilmotor mit hohem Drehmoment
- Präzisions-Spritzenantriebe mit 48.000 Schritten Auflösung über 60 mm
- Beleuchtete Ein-/Aus-Schalter und Taste „Vorpumpen“
- Unabhängige linke und rechte Trigger-Ports
- Lüfterloser Wärmeabzug
- 24V Stromeingang
- CAN Daisy Chain-Eingang/-Ausgang
- RS-232-Konsolenanschluss
- Power over Ethernet (PoE)
- TTL-Eingang/Ausgang
- Fügen Sie eine CD mit folgendem Inhalt bei Microlab '600 s Anwendungsprogrammierschnittstelle (API )
- API ist kompatibel mit Windows-Computern, auf denen Windows™ .NET Framework 2.0
- Enthält Beispielprogramme, die in geschrieben wurden LabView™ Visual Basic und Visual C#
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 2,5 A |
| Spannung | 24 VDC |
| Enthält | Universalventil, länderspezifisches Netzkabel, Auswahl aus 1 Spritze, Sondenbuchse |
| Typ | Spritzenpumpe |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 7 x 5,5 x 10,5 in. (177,8 x 139,7 x 266,7 mm) |
| Elektrische Anforderungen | 24 VDC 50/60 Hz |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamthöhe (angloamerikanisch) | 10,5 in. |
| Gesamthöhe (metrisch) | 266,7 mm |
| Mehr anzeigen |