Learn More
Hamilton™ Microlab Zubehör für das Verdünnungs-/Abgabesystem 600 - Spritzenpumpen
Artikelnummer. 15350311
Change view
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
1
2
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Kanäle unitSize
15350311 2 1 Stück
15330311 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Artikelnummer. 15350311 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. ML635
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Präzise Schrittmotoren mit hohem Drehmoment
  • Ventilmotor mit hohem Drehmoment
  • Präzisions-Spritzenantriebe mit 48.000 Schritten Auflösung über 60 mm
  • Beleuchtete Ein-/Aus-Schalter und Taste „Vorpumpen“
  • Unabhängige linke und rechte Trigger-Ports
  • Lüfterloser Wärmeabzug
  • 24V Stromeingang
  • CAN Daisy Chain-Eingang/-Ausgang
  • RS-232-Konsolenanschluss
  • Power over Ethernet (PoE)
  • TTL-Eingang/Ausgang
  • Fügen Sie eine CD mit folgendem Inhalt bei Microlab '600 s Anwendungsprogrammierschnittstelle (API )
  • API ist kompatibel mit Windows-Computern, auf denen Windows™ .NET Framework 2.0
  • Enthält Beispielprogramme, die in geschrieben wurden LabView™ Visual Basic und Visual C#
Spezifikation
Stromstärke 2,5 A
Spannung 24 VDC
Enthält Universalventil, länderspezifisches Netzkabel, Auswahl aus 1 Spritze
Typ Spritzenpumpe
Abmessungen (L x B x H) außen 7 x 5,5 x 10,5 in. (177,8 x 139,7 x 266,7 mm)
Elektrische Anforderungen 24 VDC 50/60 Hz
Anzahl Kanäle 2
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 10,5 in.
Gesamthöhe (metrisch) 266,7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 7 in.
Gesamtlänge (metrisch) 177,8 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Gesamtbreite (metrisch) 139,7 mm