Learn More
Hamilton™ und Gastight™ Abnehmbare Spritzen für Agilent 7670, 7671 und 7672 ALS GC Autosampler
Geeignet für Agilent 7670, 7671 und 7672 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie (GC)-Autosampler
Marke: Hamilton™ 80011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serie 1700. Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist. Gastight-Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und verfügen über ein Hamilton-spezifisches Design
- Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze
- Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
- Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht
- Autoklavierbar bei der Demontage; wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze
- Nadelspitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen
- Erhältlicher Gauge: 26 s
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
0.018 Zoll | |
0.013 cm | |
0.26 Zoll | |
0.66 cm | |
2 Zoll | |
51 mm | |
68.9 bar | |
115 °C | |
1701 N | |
10 °C | |
10 μl | |
Agilent 7670, 7671 und 7672 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler |
26 s G | |
0.005 Zoll | |
0.018 Zoll | |
0.046 cm | |
0.047 cm | |
1.71 Zoll | |
Gastight Autosamplerspritze | |
239 °F | |
50 °F | |
2 | |
Je | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | |
Abnehmbar |