Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Spritzen für Waters U6K HPLC Injektionsventile
Entwickelt für den Einsatz in Waters U6K HPLC-Injektionsventilen.
Marke:  Hamilton™ 81038
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11567814
  • 81.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab
17-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 800 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1800.
  • Microliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind
  • Gasdichte Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Entnahme von Flüssigkeits- oder Gasproben ermöglichen
  • Stumpfe Nadelspitze: 3
  • Spritzenanschluss: abnehmbare Nadel (RN)
Spritzenanschluss für abnehmbare Nadel (RN)
  • Ermöglicht den Sitz der Nadeln an der Nullpunktmarkierung der Spritze
  • Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
  • Ermöglicht eine abnehmbare Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und kann verwendet werden, wenn die Nadel verstopfen kann
  • In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Spezifikation
Spezifikation
Entwickelt zur Verwendung in Wassern U6 K HPLC-Injektionsventilen
1000 psi
Gasdichte Spritze
Ja
0.91 µl
0.15 cm
7.75 mm
0.051 cm
25 sg
1710
3
5 cm
100 µl
1er-Pckg.
ISO 9001:2008, FDA
1.46 mm
0.018 cm
0.775 cm
Edelstahl, Borosilikatglas, PTFE
115 °C
Kleine abnehmbare Nadel