Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Spritzen für Waters U6K HPLC Injektionsventile
Entwickelt für den Einsatz in Waters U6K HPLC-Injektionsventilen.
Marke: Hamilton™ 84983
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 800 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1800.
- Microliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind
- Gasdichte Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Entnahme von Flüssigkeits- oder Gasproben ermöglichen
- Stumpfe Nadelspitze: 3
- Spritzenanschluss: abnehmbare Nadel (RN)
- Ermöglicht den Sitz der Nadeln an der Nullpunktmarkierung der Spritze
- Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
- Ermöglicht eine abnehmbare Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und kann verwendet werden, wenn die Nadel verstopfen kann
- In zerlegtem Zustand autoklavierbar
- Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Spezifikation
Ja | |
0.91 μl | |
1000 psi | |
50 µl | |
25 sg | |
115 °C | |
3 | |
Kleine abnehmbare Nadel | |
1.97 Zoll | |
0.029 Zoll | |
0.305 Zoll | |
0.02 Zoll | |
0.073 cm | |
7.75 mm | |
0.051 cm |
ISO 9001:2008, FDA | |
Entwickelt zur Verwendung in Wassern U6 K HPLC-Injektionsventilen | |
Gasdichte Spritze | |
Edelstahl, Borosilikatglas, PTFE | |
239 °F | |
1805 | |
1er-Pckg. | |
5 cm | |
0.029 Zoll | |
0.007 Zoll | |
0.305 Zoll | |
0.729 mm | |
0.018 cm | |
0.775 cm |